Learn More
Sulfuro de metilpropilo, TRC
Código de producto. 30483254
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30483254 500 mg 500 miligramos
30469945 250 mg 250 miligramos
30481405 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30483254 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM340913500MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3877-15-4
Fórmula molecular C4H10S
Peso molecular (g/mol) 90.18
Nombre IUPAC 1-metilsulfanipropano
SMILES CCCSC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Propyl Sulfide
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10S/c1-3-4-5-2/h3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.0503