Learn More
Acetato de propionilo de metilo, TRC
Código de producto. 30474506
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30474506 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30474506 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM326820100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Propionylacetate
CAS 30414-53-0
Fórmula molecular C6H10O3
Cantidad 100 g
Sinónimo 3-Oxopentanoic Acid Methyl Ester, 3-oxo-Valeric Acid Methyl Ester, 3-Oxopentanoic Acid Methyl Ester, 3-Oxovaleric Acid Methyl Ester, Methyl 3-Oxopentanoate, Methyl 3-oxovalerate, Methyl Propanoylacetate, Methyl Propionylacetate, Methyl beta-Ketovalerate
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O3/c1-3-5(7)4-6(8)9-2/h3-4H2,1-2H3
SMILES CCC(=O)CC(=O)OC
Nombre IUPAC metil 3-oxopentanoato
Peso molecular (g/mol) 130.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.063