Learn More
Metil propionilacetato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11436636
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11436636 25 g 25 g
11446636 100 g 100 g
11456636 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11436636 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24848.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 30414-53-0 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30414-53-0
Fórmula molecular C6H10O3
Peso molecular (g/mol) 130.14
Número MDL MFCD00011705
Clave InChI XJMIXEAZMCTAGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 3-oxovalerate, methyl propionylacetate, methyl 3-oxo-pentanoate, pentanoic acid, 3-oxo-, methyl ester, methyl-3-oxo pentanoate, methyl 3-oxo-n-valerate, valeric acid, 3-oxo-, methyl ester, 3-oxovaleric acid methyl ester, 3-oxo-pentanoic acid methyl ester, 3-keto-n-valeric acid methyl ester
PubChem CID 121699
Nombre IUPAC metil 3-oxopentanoato
SMILES CCC(=O)CC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl propionylacetate
Densidad 1.037
Punto de ebullición 73°C to 74°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación 71°C (159°F)
Índice de refracción 1.422
Cantidad 25 g
Beilstein 1753684
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.14
Porcentaje de pureza 99%