Learn More
Propionato de metilo, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10295430 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10295430 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10021570 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10295430 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 149052500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 554-12-1 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 554-12-1
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.11
Número MDL MFCD00009306
Clave InChI RJUFJBKOKNCXHH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl propionate, propanoic acid, methyl ester, methyl propylate, methylpropionate, propionic acid, methyl ester, propionate de methyle, propanoic acid methyl ester, fema number 2742, propionic acid methyl ester, methyl propionate natural
PubChem CID 11124
Nombre IUPAC propanoato de metilo
SMILES CCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl propionate
Nombre de nota 99+%
Acidez 1mg KOH/g max.
Punto de fusión -88°C
Color Incolora
Densidad 0.9150g/mL
Punto de ebullición 78°C to 79°C
Temperatura de inflamación -2°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5CO2CH3
Índice de refracción 1.377
Cantidad 250 mL
Beilstein 02, 239
Índice Merck 15, 6185
Gravedad específica 0.915
Información de solubilidad Solubility in water: 5g/L water (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether,soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido