Learn More
Propionato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11487127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11487127 2500 mL 2500 ml
11467127 100 mL 100 ml
11477127 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11487127 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14944.0F
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 554-12-1 | C4H8O2 | 88.106 g/mol
It is commonly used in organic synthesis. It undergoes vapor-phase aldol condensation with formaldehyde to form methyl methacrylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza comúnmente en síntesis orgánica. Sufre condensación aldólica en fase vapor con formaldehído para formar metacrilato de metilo.
Solubilidad
Soluble en agua (5 g/l).
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 554-12-1
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.106
Número MDL MFCD00009306
Clave InChI RJUFJBKOKNCXHH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl propionate, propanoic acid, methyl ester, methyl propylate, methylpropionate, propionic acid, methyl ester, propionate de methyle, propanoic acid methyl ester, fema number 2742, propionic acid methyl ester, methyl propionate natural
PubChem CID 11124
Nombre IUPAC propanoato de metilo
SMILES CCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl propionate
Punto de fusión -88°C
Densidad 0.915
Punto de ebullición 78°C to 80°C
Temperatura de inflamación −2°C (28°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Índice de refracción 1.377
Cantidad 2500 mL
Número UN UN1248
Beilstein 1737628
Índice Merck 14,6112
Información de solubilidad Soluble in water (5g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido