Learn More
Propiolato de metilo, TRC
Código de producto. 30466675
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30466675 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30466675 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3271001G
 Artículo restringido
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Propiolate
CAS 922-67-8
Fórmula molecular C4 H4 O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-Propynoic Acid Methyl Ester, Propiolic Acid Methyl Ester, (Carbomethoxy)acetylene, (Methoxycarbonyl)acetylene, Methyl 2-Propynoate, Methyl Acetylenecarboxylate, Methyl Acetylenemonocarboxylate, Methyl Ethynecarboxylate, Methyl Propargylate, Methyl Propynoate, NSC 154164, Propynoic Acid Methyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4O2/c1-3-4(5)6-2/h1H,2H3
SMILES COC(=O)C#C
Nombre IUPAC prop-2-inoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 84.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.0211