Learn More
Propiolato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11487786
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11487786 100 g 100 g
11467786 5 g 5 g
11477786 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11487786 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14743.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 922-67-8 | C4H4O2 | 84.074 g/mol
Methyl propiolate was used in the synthesis of polysubstituted 3-arylaminoacrylate and tetrahydropyrimidin-2-one derivatives. It was also used as a thiol derivatizing agent for capillary electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El propiolato de metilo se utilizó en la síntesis de derivados de tetrahidropirimidin-2-ona y 3-arilaminoacrilato polisustituidos. También se utilizó como agente derivatizante de tiol para la electroforesis capilar.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 922-67-8
Fórmula molecular C4H4O2
Peso molecular (g/mol) 84.074
Número MDL MFCD00008572
Clave InChI IMAKHNTVDGLIRY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl propiolate, methyl propynoate, 2-propynoic acid, methyl ester, propiolic acid, methyl ester, methyl acetylenecarboxylate, methyl ethynecarboxylate, propynoic acid, methyl ester, propynoic acid methyl ester, methyl propargylate, acetylenecarboxylic acid methyl ester
PubChem CID 13536
Nombre IUPAC prop-2-inoato de metilo
SMILES COC(=O)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl propiolate
Densidad 1.016
Punto de ebullición 98°C to 101°C
Temperatura de inflamación 10°C (50°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.408
Cantidad 100 g
Número UN UN3272
Beilstein 605462
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.07
Porcentaje de pureza 99%