Learn More
Propiolato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10699433 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10699433 250 g Frasco de vidrio 250 g
10573731 10 g Frasco de vidrio 10 g
10478320 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10699433 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 174042500
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 922-67-8 | C4H4O2 | 84.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 922-67-8
Fórmula molecular C4H4O2
Peso molecular (g/mol) 84.07
Número MDL MFCD00008572
Clave InChI IMAKHNTVDGLIRY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl propiolate, methyl propynoate, 2-propynoic acid, methyl ester, propiolic acid, methyl ester, methyl acetylenecarboxylate, methyl ethynecarboxylate, propynoic acid, methyl ester, propynoic acid methyl ester, methyl propargylate, acetylenecarboxylic acid methyl ester
PubChem CID 13536
Nombre IUPAC prop-2-inoato de metilo
SMILES COC(=O)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl propiolate
Color Incolora
Densidad 0.9400g/mL
Punto de ebullición 98°C to 101°C
Temperatura de inflamación 10°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HC∽CCO2CH3
Índice de refracción 1.4070 to 1.409
Cantidad 250 g
Beilstein 02, I, 208
Gravedad específica 0.94
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.07
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl propiolate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.