Learn More
Propiolato de metilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10621765
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10621765 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10527664 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10621765 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01817EA
 Artículo restringido
CAS 922-67-8
Fórmula molecular C4H4O2
Peso molecular (g/mol) 84.074
Número MDL MFCD00008572
Clave InChI IMAKHNTVDGLIRY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl propiolate, methyl propynoate, 2-propynoic acid, methyl ester, propiolic acid, methyl ester, methyl acetylenecarboxylate, methyl ethynecarboxylate, propynoic acid, methyl ester, propynoic acid methyl ester, methyl propargylate, acetylenecarboxylic acid methyl ester
PubChem CID 13536
Nombre IUPAC prop-2-inoato de metilo
SMILES COC(=O)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl propiolate
% mín. CAS 97.0
Densidad 0.9400g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal HCidentical toCCO2CH3
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.07
Porcentaje de pureza 97%