Learn More
Éter de metil propargílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Propargyl Ether |
| CAS | 627-41-8 |
| Fórmula molecular | C4H6O |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6O/c1-3-4-5-2/h1H,4H2,2H3 |
| SMILES | COCC#C |
| Nombre IUPAC | 3-metoxiprop-1-ino |
| Peso molecular (g/mol) | 70.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 70.0419 |