Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Potassium Sulfate |
| CAS | 562-54-9 |
| Fórmula molecular | CH3KO4S |
| Número MDL | MFCD00040472 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | potassium methyl sulfate, methyl potassium sulfate, methylsulfuric acid potassium salt, unii-9b0jf05o1c, sulfuric acid, monomethyl ester, potassium salt, potassium methyl sulphate, potassium monomethylsulfate, sulfuric acid, monomethyl ester, potassium salt 1:1, 75-93-4 parent, potassium methylsulfate |
| Clave InChI | WBGWGHYJIFOATF-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [K+].COS([O-])(=O)=O |
| Nombre IUPAC | metilsulfato de potasio |
| Peso molecular (g/mol) | 150.19 |
| Mostrar más |