Learn More
Malonato de potasio y metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Methyl potassium malonate is a protein advanced glycosylation inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El malonato de potasio y metilo es un inhibidor de la glucosilación avanzada de proteínas.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Methyl potassium malonate |
| Nombre de nota | Hygroscopic |
| Punto de fusión | ∽190°C (decomposition) |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 100 g |
| Información de solubilidad | Soluble in methanol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.18 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Forma física | Polvo cristalino |