Learn More
Malonato de potasio y metilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11355679
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
11355679 25 g 25 g
11365679 100 g 100 g
15419169 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11355679
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L20429.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Actúa como un inhibidor en la glucosilación de proteínas y la glucosilación avanzada.
Methyl potassium malonate is a protein advanced glycosylation inhibitor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El malonato de potasio y metilo es un inhibidor de la glucosilación avanzada de proteínas.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38330-80-2
Fórmula molecular C4H5KO4
Peso molecular (g/mol) 156.178
Número MDL MFCD00014021
Clave InChI WWTULTKUWBKVGV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo potassium 3-methoxy-3-oxopropanoate, methyl potassium malonate, potassium methyl malonate, propanedioic acid, monomethyl ester, potassium salt, potassium monomethyl malonate, monomethyl malonate potassium salt, hydrogen methyl malonate potassium salt, monomethylpotassiummalonate, acmc-209vp4, ksc226a9d
PubChem CID 2724687
Nombre IUPAC potasio; 3-metoxi-3-oxopropanoato
SMILES COC(=O)CC(=O)[O-].[K+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl potassium malonate
Nombre de nota Hygroscopic
Punto de fusión ∽190°C (decomposition)
Color Blanco
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino