Learn More
Metilpiperidina-1-carboxilato, TRC
Código de producto. 30471845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30471845 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30471845 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM22026550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Methyl Piperidine-1-carboxylate
CAS 1796-27-6
Fórmula molecular C7H13NO2
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H13NO2/c1-10-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H2,1H3
SMILES COC(=O)N1CCCCC1
Nombre IUPAC metil piperidin-1-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 143.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.0946
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.