Learn More
Metilpiperidina-1-carboxilato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Piperidine-1-carboxylate |
| CAS | 1796-27-6 |
| Fórmula molecular | C7H13NO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H13NO2/c1-10-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)N1CCCCC1 |
| Nombre IUPAC | metil piperidin-1-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 143.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 143.0946 |