Learn More
Picolinato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15470808
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15470808 25 g 25 g
15480808 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15470808 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54530.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 2459-07-6 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
Methyl picolinate is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El picolinato de metilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7-6-2459
Fórmula molecular C7H7NO2
Peso molecular (g/mol) 137.14
Número MDL MFCD00038038
Clave InChI NMMIHXMBOZYNET-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl picolinate, 2-picolinic acid methyl ester, 2-pyridinecarboxylic acid, methyl ester, methyl 2-pyridinecarboxylate, picolinic acid, methyl ester, 2-carbomethoxypyridine, pyridine-2-carboxylic acid methyl ester, 2-pyridinecarboxylic acid methyl ester, picolinic acid methyl ester, methylpicolinate
PubChem CID 75569
Nombre IUPAC metil piridina-2carboxilato
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl picolinate
Punto de fusión 19°C
Densidad 1.137
Punto de ebullición 95°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación 103°C (217°F)
Índice de refracción 1.521
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.14
Porcentaje de pureza 99%