Learn More
Metil picolinato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10391920 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10391920 100 g 100 g
10179839 5 g 5 g
10687410 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10391920 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 438141000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2459-07-6 | C7H7NO2 | 137.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7-6-2459
Fórmula molecular C7H7NO2
Peso molecular (g/mol) 137.14
Clave InChI NMMIHXMBOZYNET-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl picolinate
Punto de fusión 14°C to 16°C
Color Blanco
Densidad 1.1370g/mL
Punto de ebullición 95°C (1.0 hPa)
Temperatura de inflamación 103°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Gravedad específica 1.137
Sinónimo methyl picolinate, 2-picolinic acid methyl ester, 2-pyridinecarboxylic acid, methyl ester, methyl 2-pyridinecarboxylate, picolinic acid, methyl ester, 2-carbomethoxypyridine, pyridine-2-carboxylic acid methyl ester, 2-pyridinecarboxylic acid methyl ester, picolinic acid methyl ester, methylpicolinate
Nombre IUPAC metil piridina-2carboxilato
PubChem CID 75569
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Methyl picolinate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.