Learn More
(Feniltio)acetato de metilo, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11393286
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11393286 25 g 25 g
11383286 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11393286 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12649.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17277-58-6
Fórmula molecular C9H10O2S
Peso molecular (g/mol) 182.237
Número MDL MFCD00039805
Clave InChI MUNSXQQODXYRKI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl phenylthio acetate, methyl 2-phenylthio acetate, methyl phenylsulfanyl acetate, phenylthio acetic acid methyl ester, methyl 2-phenylsulfanyl acetate, acetic acid, phenylthio-, methyl ester, methyl 2-phenylthioacetate, pubchem10851
PubChem CID 123375
Nombre IUPAC 2-fenilsulfanilacetato de metilo
SMILES COC(=O)CSC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl (phenylthio)acetate
Densidad 1.17
Punto de ebullición 104°C to 105°C (4 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Stench
Índice de refracción 1.559
Cantidad 25 g
Beilstein 2047554
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.24
Porcentaje de pureza 99%