Learn More
Metil fenilpropiolato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10564711 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10564711 25 g Frasco de vidrio 25 g
10061571 5 g Frasco de vidrio 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10564711 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 334590250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4891-38-7 | C10H8O2 | 160.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4891-38-7
Fórmula molecular C10H8O2
Peso molecular (g/mol) 160.17
Número MDL MFCD00041685
Clave InChI JFGWPXKGINUNDH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl phenylpropiolate, methyl 3-phenylpropiolate, phenylpropynoic acid methyl ester, 2-propynoic acid, 3-phenyl-, methyl ester, methyl phenylpropargylate, phenylpropiolic acid methyl ester, propiolic acid, 3-phenyl-, methyl ester, methylphenylpropalate, propiolic acid, phenyl-, methyl ester, methyl phenylpropynoate
PubChem CID 138378
Nombre IUPAC metil 3-fenilprop-2-inoato
SMILES COC(=O)C#CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl phenylpropiolate
Nombre de nota 98%
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 109°C to 110°C (2.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5620 to 1.564
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido después derretirse