Learn More
Metilfenilpropiolato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490428
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490428 5 g 5 g
11400438 25 g 25 g
11410438 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490428 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24587.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4891-38-7 | C10H8O2 | 160.172 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4891-38-7
Fórmula molecular C10H8O2
Peso molecular (g/mol) 160.172
Número MDL MFCD00041685
Clave InChI JFGWPXKGINUNDH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl phenylpropiolate, methyl 3-phenylpropiolate, phenylpropynoic acid methyl ester, 2-propynoic acid, 3-phenyl-, methyl ester, methyl phenylpropargylate, phenylpropiolic acid methyl ester, propiolic acid, 3-phenyl-, methyl ester, methylphenylpropalate, propiolic acid, phenyl-, methyl ester, methyl phenylpropynoate
PubChem CID 138378
Nombre IUPAC metil 3-fenilprop-2-inoato
SMILES COC(=O)C#CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl phenylpropiolate
Densidad 1.083
Punto de ebullición 109°C to 110°C (2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula lineal C6H5C≡CCO2CH3
Índice de refracción 1.562
Cantidad 5 g
Beilstein 472813
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.17
Porcentaje de pureza 97%