Learn More
Acetato de metilo, TRC
Código de producto. 30472187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30472187 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 30472187 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM327490250G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Phenylacetate
CAS 101-41-7
Fórmula molecular C9H10O2
Cantidad 250 g
Sinónimo Benzeneacetic Acid Methyl Ester, 2-Methoxy-1-phenyl-2-oxoethane, Methyl Benzeneacetate, Methyl Benzeneethanoate, Methyl Phenylethanoate, Methyl alpha-Phenylacetate, Methyl alpha-Toluate, NSC 401667, NSC 9405, Phenylacetic Acid Methyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O2/c1-11-9(10)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
SMILES COC(=O)Cc1ccccc1
Nombre IUPAC 2-fenilacetato de metilo
Peso molecular (g/mol) 150.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0681