Learn More
Fenilacetato de metilo, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10706361 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
250 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10706361 5 mL 5 ml
10664812 250 mL 250 ml
10453955 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10706361 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 148440050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 101-41-7 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101-41-7
Fórmula molecular C9H10O2
Peso molecular (g/mol) 150.18
Clave InChI CRZQGDNQQAALAY-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 2-fenilacetato de metilo
SMILES COC(=O)CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl phenylacetate
Densidad 1.0670 g/mL
Punto de ebullición 220.0°C
Temperatura de inflamación 95°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2CO2CH3
Índice de refracción 1.5060 to 1.5080
Cantidad 5 mL
Beilstein 09, 434
Índice Merck 15, 7380
Gravedad específica 1.067
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18