Learn More
Fenilacetato de metilo, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10664812 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
250 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10664812 250 mL 250 ml
10706361 5 mL 5 ml
10453955 1 L 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10664812 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 148442500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 101-41-7 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101-41-7
Fórmula molecular C9H10O2
Peso molecular (g/mol) 150.18
Clave InChI CRZQGDNQQAALAY-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 2-fenilacetato de metilo
SMILES COC(=O)CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl phenylacetate
Densidad 1.0670 g/mL
Punto de ebullición 220.0°C
Temperatura de inflamación 95°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2CO2CH3
Índice de refracción 1.5060 to 1.5080
Cantidad 250 mL
Beilstein 09, 434
Índice Merck 15, 7380
Gravedad específica 1.067
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.18