Learn More
Fenilacetato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11432967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11432967 250 g 250 g
11422967 1000 g 1000 g
11442967 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11432967 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15537.30
Solicitar formato a granel o personalizado
El fenilacetato de metilo se utiliza para experimentos de medición del coeficiente de partición. Se utiliza principalmente en la industria de los sabores y en perfumes para impartir aromas de miel. Además, actúa como precursor para preparar perfumes sintéticos. Actúa como agente acilante e interviene en la acilación enantioselectiva de intermedios betalactámicos utilizando penicilina G amidasa.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de ebullición 218°C to 220°C
Cantidad 250 g
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido