Learn More
Metil fenil sulfóxido, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10653542 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10653542 25 g Frasco de vidrio 25 g
10276011 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10653542 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 352120250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1193-82-4 | C7H8OS | 140.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1193-82-4
Fórmula molecular C7H8OS
Peso molecular (g/mol) 140.21
Número MDL MFCD00002088
Clave InChI JXTGICXCHWMCPM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl phenyl sulfoxide, methylsulfinyl benzene, thioanisole s-oxide, phenyl methyl sulfoxide, sulfoxide, methyl phenyl, benzene, methylsulfinyl, methanesulfinylbenzene, methylphenylsulfoxide, methylsulphinyl benzene
PubChem CID 14516
Nombre IUPAC metilsulfinilbenceno
SMILES CS(=O)C1=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Methyl phenyl sulfoxide
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 34°C to 36°C
Color Blanco
Punto de ebullición 92°C to 94°C (0.3 mmHg)
Temperatura de inflamación 86°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5SOCH3
Índice de refracción 1.5775
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.21
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Masa de fusión baja cristalina