Learn More
Metil fenil sulfóxido, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11437247 100 g 100 g
11417247 5 g 5 g
11427247 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11437247 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15009.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 1193-82-4 | C7H8OS | 140.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1193-82-4
Fórmula molecular C7H8OS
Peso molecular (g/mol) 140.2
Número MDL MFCD00002088
Clave InChI JXTGICXCHWMCPM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl phenyl sulfoxide, methylsulfinyl benzene, thioanisole s-oxide, phenyl methyl sulfoxide, sulfoxide, methyl phenyl, benzene, methylsulfinyl, methanesulfinylbenzene, methylphenylsulfoxide, methylsulphinyl benzene
PubChem CID 14516
Nombre IUPAC metilsulfinilbenceno
SMILES CS(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl phenyl sulfoxide
Punto de fusión 26°C to 32°C
Punto de ebullición 93°C to 94°C (0.3 mmHg)
Temperatura de inflamación 86°C (186°F)
Índice de refracción 1.5775
Cantidad 100 g
Beilstein 1904976
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.2
Porcentaje de pureza ≥98%