Learn More
Metilfenilsulfona, TRC
Código de producto. 30464630
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30464630 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30464630 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3393401G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Phenyl Sulfone
CAS 3112-85-4
Fórmula molecular C7H8O2S
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O2S/c1-10(8,9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
SMILES CS(=O)(=O)c1ccccc1
Nombre IUPAC metilsulfonilbenceno
Peso molecular (g/mol) 156.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.0245