Learn More
Carbonato de metilfenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420758
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420758 25 g 25 g
11400758 1 g 1 g
11410758 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11420758 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25232.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 13509-27-8 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de un recipiente bien cerrado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13509-27-8
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD04039782
Clave InChI XTBFPVLHGVYOQH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo carbonic acid, methyl phenyl ester, phenyl methyl carbonate, phenyl methoxyformate, acmc-20akf2, carbonic acid methyl phenyl
PubChem CID 139482
Nombre IUPAC carbonato de metilfenilo
SMILES COC(=O)OC1=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Methyl phenyl carbonate
Punto de ebullición 210°C to 213°C
Índice de refracción 1.521
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 97%