Learn More
Perfluorooctanoato de metilo, TRC
Código de producto. 17917819
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17917819 2.5 g 2.50 g
18082440 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17917819 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM0102902.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 376-27-2
Fórmula molecular C9 H3 F15 O2
Peso molecular (g/mol) 428.095
Sinónimo Perfluorooctanoic Acid-Methyl Ester, Methyl Pentadecafluorooctanoate, Octanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-, methyl ester, Octanoic acid, pentadecafluoro-, methyl ester (6CI,7CI,8CI,9CI), Methyl pentadecafluorooctanoate, Methyl perfluorooctanoate, P 1453, Perfluorooctanoic acid methyl ester
Nombre IUPAC 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctanoato de metilo
SMILES COC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluorooctanoic Acid- Methyl Ester
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H3F15O2/c1-26-2(25)3(10,11)4(12,13)5(14,15)6(16,17)7(18,19)8(20,21)9(22,23)24/h1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 427.989