Learn More
Perfluorooctanoato de metilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11406706
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11406706 5 g 5 g
11416706 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11406706 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23856.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 376-27-2
Fórmula molecular C9H3F15O2
Peso molecular (g/mol) 428.097
Número MDL MFCD00039244
Clave InChI XOCNYZFAMHDXJK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl perfluorooctanoate, methyl pentadecafluorooctanoate, pentadecafluorooctanoic acid, methyl ester, methyl perfluorocaprylate, octanoic acid, pentadecafluoro-, methyl ester, perfluorooctanoic acid methyl ester, pentadecafluorooctanoic acid methyl ester, octanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro-, methyl ester, acmc-1cndk, methylpentadecafluorooctanoate
PubChem CID 67824
Nombre IUPAC 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctanoato de metilo
SMILES COC(=O)C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl perfluorooctanoate
Densidad 1.684
Punto de ebullición 158°C to 159°C
Temperatura de inflamación 65°C (149°F)
Índice de refracción 1.305
Cantidad 5 g
Beilstein 1809817
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.09
Porcentaje de pureza 97%