Learn More
Perfluorohexanoato de metilo, TRC
Código de producto. 30474414
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30474414 100 mg 100 miligramos
30471661 50 mg 50 miligramos
30470812 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30474414 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM219510100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 424-18-0
Fórmula molecular C7H3O2F11
Peso molecular (g/mol) 328.07
Sinónimo Hexanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-undecafluoro-, methyl ester (ACI), Hexanoic acid, undecafluoro-, methyl ester (8CI, 9CI), Methyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-undecafluorohexanoate (ACI), 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Undecafluorohexanoic acid methyl ester, Methyl perfluorohexanoate, Methyl undecafluorohexanoate, Methyl perfluorohexanoate, Perfluorohexanoic acid-methyl ester, Hexanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-undecafluoro-, methyl ester (ACI), Hexanoic acid, undecafluoro-, methyl ester (8CI, 9CI), Methyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-undecafluorohexanoate (ACI), 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Undecafluorohexanoic acid methyl ester, Methyl perfluorohexanoate, Methyl undecafluorohexanoate, Methyl perfluorohexanoate, Perfluorohexanoic acid-methyl ester
Nombre IUPAC Metilo 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-undecafluorohexanoato
SMILES COC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Perfluorohexanoate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H3F11O2/c1-20-2(19)3(8,9)4(10,11)5(12,13)6(14,15)7(16,17)18/h1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.9957