Learn More
Metil perfluorodecanoato, 96 %, Thermo Scientific™
Product Code. 11393756
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Unit Size:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11393756 25 g 25 g
11383756 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11393756 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L16809.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 56554-52-0
Fórmula molecular C13H3F23O2
Peso molecular (g/mol) 628.128
Número MDL MFCD00236616
Clave InChI ABNZIVVYHQYSLI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl perfluorododecanoate, methyl tricosafluorododecanoate, tricosafluorododecanoic acid methyl ester, dodecanoic acid, tricosafluoro-, methyl ester, methyl tricosafluorolaurate, acmc-1b030, perfluorododecanoic acid methyl ester, methyl tricosafluorolaurate; perfluorododecanoic acid methyl ester, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-tricosafluorododecanoic acid methyl ester
PubChem CID 547885
Nombre IUPAC metil 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-tricoafluordodecanoato
SMILES COC(=O)C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material Methyl perfluorododecanoate
Punto de fusión 54°C to 56°C
Densidad 1.66
Fórmula lineal CF3(CF2)10CO2CH3
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 628.13
Porcentaje de pureza 96%