Learn More
Metil perfluoro-2,5-dimetil-3,6-dioxanonanoato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11369255
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11369255 5 g 5 g
11359255 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11369255 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16586.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26131-32-8
Fórmula molecular C10H3F17O4
Peso molecular (g/mol) 510.103
Número MDL MFCD00054723
Clave InChI UMADKHFVSXRTGY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl 2,3,3,3-tetrafluoro-2-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-perfluoropropoxy propoxy propanoate, perfluoro-2,5-dimethyl-3,6-dioxanonanoic acid methyl ester, methyl 2,3,3,3-tetrafluoro-2-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy propoxy propanoate, methyl 2,3,3,3-tetrafluoro-2-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-heptafluoropropoxy propoxy propanoate, cf3cf2cf2ocf cf3 cf2ocf cf3 cooch3, methyl perfluoro-2,5-dimethyl-3,6-dioxa-nonanoate, methyl 2,5-bis trifluoromethyl-3,6-dioxaundecafluorononanoate, 2,5-bis trifluoromethyl-3,6-dioxaundecafluorononanoic acid methyl ester, 2-2-heptafluoropropoxy hexafluoropropoxy-2,3,3,3-tetrafluoropropionic acid methyl ester, methyl2,5-bis trifluoromethyl-3,6-dioxaundecafluorononanoate mixtureofisomers
PubChem CID 141268
Nombre IUPAC metil 2,3,3,3-tetrafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxi)propoxi]propanoato
SMILES COC(=O)C(C(F)(F)F)(OC(C(C(F)(F)F)(OC(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)F)(F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl perfluoro-2,5-dimethyl-3,6-dioxanonanoate
Punto de ebullición 155°C to 156°C
Índice de refracción <1.300
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 510.12
Porcentaje de pureza 97%