Learn More
Carbonato de pentafluorofenilo de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11312897
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad Packungsgröße
11312897 25 g 25 g
11302897 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11312897 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16107.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 36919-03-6 | Molecular Formula: C8H3F5O3 | Molecular Weight: 242.10 g/mol
Carbonato de pentafluorofenilo de metilo
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
Carbonato de pentafluorofenilo de metilo.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con a
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36919-03-6
Fórmula molecular C8H3F5O3
Peso molecular (g/mol) 242.10
Número MDL MFCD01075723
Clave InChI HGYOVHMDBHQLOE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl pentafluorophenyl carbonate, carbonic acid, methyl pentafluorophenyl ester, acmc-20akf4, pentafluorophenoxy methoxy ketone, methyl perfluorophenyl carbonate, carbonic acid methyl pentafluorophenyl ester
PubChem CID 14189360
SMILES COC(=O)OC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Methyl pentafluorophenyl carbonate
Punto de fusión 27°C to 31°C
Punto de ebullición 84°C (3 mmHg)
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 2289710
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC carbonato de metilo 2,3,4,5,6-pentafluorofenil
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.1
Porcentaje de pureza 97%
RU– Solo para uso en investigación
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.