Learn More
Carbonato de pentafluorofenilo de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11302897
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11302897 5 g 5 g
11312897 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11302897 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16107.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Carbonato de pentafluorofenilo de metilo
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
Carbonato de pentafluorofenilo de metilo.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con a
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36919-03-6
Fórmula molecular C8H3F5O3
Peso molecular (g/mol) 242.10
Número MDL MFCD01075723
Clave InChI HGYOVHMDBHQLOE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl pentafluorophenyl carbonate, carbonic acid, methyl pentafluorophenyl ester, acmc-20akf4, pentafluorophenoxy methoxy ketone, methyl perfluorophenyl carbonate, carbonic acid methyl pentafluorophenyl ester
PubChem CID 14189360
SMILES COC(=O)OC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl pentafluorophenyl carbonate
Punto de fusión 27°C to 31°C
Punto de ebullición 84°C (3 mmHg)
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 2289710
Información de solubilidad Insoluble in water.
Nombre IUPAC carbonato de metilo (2,3,4,5,6-pentafluorofenil)
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.1
Porcentaje de pureza 97%
RU– Solo para uso en investigación