Learn More
Pentafluorobenzoato de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15539343 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15539343 25 g 25 g
10247660 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15539343 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 312260250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 36629-42-2 | C8H3F5O2 | 226.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36629-42-2
Fórmula molecular C8H3F5O2
Peso molecular (g/mol) 226.10
Número MDL MFCD00012172
Clave InChI UXJRQNXHCZKHRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl pentafluorobenzoate, pentafluorobenzoic acid methyl ester, benzoic acid, pentafluoro-, methyl ester, benzoic acid,2,3,4,5,6-pentafluoro-, methyl ester, methylpentafluorobenzoate, methyl perfluorobenzoate, acmc-209inq, methyl pentafluorbenzoate, perfluorobenzoic acid methyl ester
PubChem CID 606853
Nombre IUPAC 2,3,4,5,6-pentafluorobenzoato de metilo
SMILES COC(=O)C1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl pentafluorobenzoate
Densidad 1.5300g/mL
Punto de ebullición 87.0°C to 88.0°C (20.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 78°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Fórmula lineal F5C6CO2CH3
Índice de refracción 1.4300 to 1.4320
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.1
Porcentaje de pureza 99%