Learn More
Pentadecanoato de metilo-d29, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pentadecanoic Acid Methyl Ester-D29 (pentadecanoic-D29) |
| CAS | 68060-02-6 |
| Fórmula molecular | C16 D29 H3 O2 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Pentadecanoic-d29 acid, methyl ester (9 CI), Pentadecanoic acid-d29 methyl ester, Methyl pentadecanoate-d29, Pentadecanoic Acid Methyl Ester-D29 (pentadecanoic-D29) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C16H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18-2/h3-15H2,1-2H3/i1D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,15-nonacosadeuteriopentadecanoato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 285.6028 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 285.4223 g/mol |
| Mostrar más |