Learn More
Metil pentadecafluoroheptil cetona, TRC
Código de producto. 30465911
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30465911 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30465911 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM33029050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Pentadecafluoroheptyl Ketone
CAS 754-85-8
Fórmula molecular C9H3OF15
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H3F15O/c1-2(25)3(10,11)4(12,13)5(14,15)6(16,17)7(18,19)8(20,21)9(22,23)24/h1H3
SMILES CC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-pentadecafluorononan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 412.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 411.9944