Learn More
Parahidroxibenzoato de metilo, Mikromol™
Código de producto. 17944246
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17944246 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17944246 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0431.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Parahidroxibenzoato de metilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Parahydroxybenzoate
CAS 99-76-3
Nombres de analitos o componentes Methyl Parahydroxybenzoate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H8 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Methyl 4-Hydroxybenzoate, Methyl Parahydroxybenzoate, Nifuroxazide Imp. B (EP), Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), Butyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), Propyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), Methyl Paraben, Methylparaben, SKF-4382, Methyl Parahydroxybenzoate, Nipagin, Methyl Paraben, 4-Hydroxybenzoic acid-methyl ester, Butyl Parahydroxybenzoate Impurity B, Ethyl Parahydroxybenzoate Impurity B, Methyl Salicylate Impurity C, Nifuroxazide Impurity B, Propyl Parahydroxybenzoate Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
SMILES COC(=O)c1ccc(O)cc1
Nombre IUPAC 4-hidroxibenzoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 152.15
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 152,0473 g/mol