Learn More
Parahidroxibenzoato de metilo, LoGiCal
Código de producto. 30458059
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458059 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458059 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0431.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Parahydroxybenzoate
CAS 99-76-3
Nombres de analitos o componentes Methyl Parahydroxybenzoate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H8 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Methyl 4-Hydroxybenzoate, Methyl Parahydroxybenzoate, Nifuroxazide Imp. B (EP), Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), Butyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), Propyl Parahydroxybenzoate Imp. B (EP), Methyl Paraben, Methylparaben, SKF-4382, Methyl Parahydroxybenzoate, Nipagin, Methyl Paraben, 4-Hydroxybenzoic acid-methyl ester, Butyl Parahydroxybenzoate Impurity B, Ethyl Parahydroxybenzoate Impurity B, Methyl Salicylate Impurity C, Nifuroxazide Impurity B, Propyl Parahydroxybenzoate Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
Tipo de solución Sin diluir
SMILES COC(=O)c1ccc(O)cc1
Nombre IUPAC 4-hidroxibenzoato de metilo
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 152.15
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 152,0473 g/mol