Learn More
Parabeno de metil-13C6, TRC
Código de producto. 30012637
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012637 10 mg 10 miligramos
30012037 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012637 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32566410MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1581694-95-2
Fórmula molecular C213C6H8O3
Peso molecular (g/mol) 158.1
Sinónimo 4-Hydroxybenzoic Acid Methyl Ester-13C6, 4-(Carbomethoxy)phenol-13C6, 4-(Methoxycarbonyl)phenol-13C6, 4-Hydroxybenzoic Acid Methyl Ester-13C6, 4-Hydroxymethyl Benzoate-13C6, Danisol M-13C6, E 218-13C6, Killitol-13C6, Maseptol-13C6, Mekkings M-13C6, Metaben-13C6, Metagin-13C6, Paridol-13C6, Preserval-13C6, Solbrol-13C6;
SMILES O[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](C(OC)=O)[13CH]=[13CH]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Paraben-13C6
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
Porcentaje de pureza >95%