Learn More
Palmitoleato de metilo, TRC
Código de producto. 30134268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134268 10 g 10 g
30138306 2.5 g 2.50 g
17904805 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134268 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM22770010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1120-25-8
Fórmula molecular C17 H32 O2
Peso molecular (g/mol) 268.43
Sinónimo 9-Hexadecenoic acid, methyl ester, (Z)- (8CI), Palmitoleic acid methyl ester (6CI), (Z)-9-Hexadecenoic acid, methyl ester, Methyl (9Z)-hexadecenoate, Methyl (Z)-9-hexadecenoate, Methyl Z-9-hexadecanoic acid, Methyl cis-9-hexadecenoate, Methyl cis-hexadec-9-enoate, Methyl palmitoleate, Methyl palmitoleinate
Nombre IUPAC (Z)-hexadec-9-enoato de metilo
SMILES CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl Palmitoleate
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h8-9H,3-7,10-16H2,1-2H3/b9-8-
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.2402
Porcentaje de pureza >95%