Learn More
Palmitoleato de metilo, 99 %, patrón analítico para GC, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15540644 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15540644 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15540644 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 460400010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    312.00€
    290.00€ / 1 g
    Ahorro 22.00€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl palmitoleate
CAS 1120-25-8
Punto de fusión 0.5°C
Densidad 0.8800g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C17H32O2
Número MDL MFCD00042911
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.88
Sinónimo methyl palmitoleate, z-methyl hexadec-9-enoate, methyl z-hexadec-9-enoate, methyl palmitoleinate, unii-35695qdb9f, methyl 9z-hexadec-9-enoate, 9-hexadecenoic acid, methyl ester, z, methyl cis-9-hexadecenoate, methyl z-9-hexadecenoate, methyl cis-hexadec-9-enoate
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Clave InChI IZFGRAGOVZCUFB-HJWRWDBZSA-N
SMILES CCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
Nombre IUPAC (Z)-hexadec-9-enoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 268.44
PubChem CID 643801
ChEBI CHEBI:84156
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.43
Porcentaje de pureza 99%