Learn More
Palmitato de metilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Methyl Palmitate |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H34O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19-2/h3-16H2,1-2H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.2559 |