Learn More
Metil palmitato, 99 %, patrón analítico para GC, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15520644 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15520644 1 g 1 g
15530644 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15520644 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 460390010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.05€
    48.50€ / 1 g
    Ahorro 3.55€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 112-39-0 | C17H34O2 | 270.45 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-39-0
Fórmula molecular C17H34O2
Peso molecular (g/mol) 270.45
Clave InChI FLIACVVOZYBSBS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl palmitate, palmitic acid methyl ester, hexadecanoic acid, methyl ester, palmitic acid, methyl ester, uniphat a60, metholene 2216, methyl n-hexadecanoate, hexadecanoic acid methyl ester, n-hexadecanoic acid methyl ester, unii-dpy8vcm98i
PubChem CID 8181
ChEBI CHEBI:69187
Nombre IUPAC hexadecanoato de metilo
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl palmitate
Punto de fusión 28.0°C
Punto de ebullición 338.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)14CO2CH3
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: solubel in alcohol, ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.45
Porcentaje de pureza 99%