Learn More
Palmitato de metilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307475
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11307475 100 g 100 g
11317475 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11307475 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05509.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 112-39-0 | C17H34O2 | 270.457 g/mol
Methyl palmitate is used in the preparation of detergents, emulsifiers, wetting agents, stabilizers, resins, lubricants, plasticizers and animal feeds. It exhibits an anti-inflammatory and anti-fibrotic agent and prevents bleomycin-induced lung inflammation and fibrosis in rats. In addition, it also prevents carbon tetrachloride-induced liver fibrosis linked to reduce transforming growth factor beta, which is a secreted protein that controls proliferation, cellular differentiation and other functions in most cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El palmitato de metilo se utiliza en la preparación de detergentes, emulsionantes, humectantes, estabilizadores, resinas, lubricantes, plastificantes y alimentos para animales. Presenta un agente antiinflamatorio y antifibrótico y previene la inflamación pulmonar inducida por bleomicina, así como la fibrosis en ratas. Además, previene la fibrosis hepática inducida por tetracloruro de carbono relacionada con la reducción del factor de crecimiento transformador beta, que es una proteína secretada que controla la proliferación, la diferenciación celular y otras funciones en la mayoría de las células.
Solubilidad
Soluble en etanol, cloroformo, dimetilsulfóxido y dimetilformamida. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-39-0
Fórmula molecular C17H34O2
Peso molecular (g/mol) 270.457
Número MDL MFCD00008994
Clave InChI FLIACVVOZYBSBS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl palmitate, palmitic acid methyl ester, hexadecanoic acid, methyl ester, palmitic acid, methyl ester, uniphat a60, metholene 2216, methyl n-hexadecanoate, hexadecanoic acid methyl ester, n-hexadecanoic acid methyl ester, unii-dpy8vcm98i
PubChem CID 8181
ChEBI CHEBI:69187
Nombre IUPAC hexadecanoato de metilo
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl palmitate
Punto de fusión 28°C to 34°C
Densidad 0.852
Punto de ebullición 135°C to 137°C (0.2 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula lineal CH3(CH2)14CO2CH3
Índice de refracción 1.4512
Cantidad 100 g
Beilstein 1780973
Información de solubilidad Soluble in ethanol,chloroform,dimethyl sulfoxide and dimethyl formamide. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.46
Porcentaje de pureza 97%