Learn More
Metil p-tolil sulfóxido, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10403350 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10403350 5 g Frasco de vidrio 5 g
10575290 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10403350 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 428150050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 934-72-5 | C8H10OS | 154.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 934-72-5
Fórmula molecular C8H10OS
Peso molecular (g/mol) 154.23
Número MDL MFCD00075175
Clave InChI FEVALTJSQBFLEU-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 1-methyl-4-methylsulfinyl benzene, methyl 4-methylphenylsulfoxide, methyl p-tolyl sulfoxide, 1-methanesulfinyl-4-methylbenzene, methyl p-methylphenylsulfoxide, 1-methyl-4-methylsulphinyl benzene, benzene, 1-methyl-4-methylsulfinyl, acmc-20aotg, acmc-20apjq, methyl p-tolylsulfoxide
PubChem CID 136743
Nombre IUPAC 1-metil-4-metilsulfinilbenceno
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl p-tolyl sulfoxide
Punto de fusión 44°C to 46°C
Punto de ebullición 113°C to 114°C (2.2 mmHg)
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.23
Porcentaje de pureza 98%