Learn More
Sulfona de p-tolil de metilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11414543
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11414543 25 g 25 g
11404543 5 g 5 g
11424543 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11414543 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11531.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3185-99-7 | C8H10O2S | 170.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3185-99-7
Fórmula molecular C8H10O2S
Peso molecular (g/mol) 170.23
Número MDL MFCD00014742
Clave InChI YYDNBUBMBZRNQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl p-tolyl sulfone, 1-methyl-4-methylsulfonyl benzene, 4-methylsulfonyl toluene, benzene, 1-methyl-4-methylsulfonyl, p-tolyl methyl sulfone, sulfone, methyl p-tolyl, 4-methylsulphonyl toluene, 1-methanesulfonyl-4-methyl-benzene, unii-tg77sm513a, p-methylsulfonyltoluene
PubChem CID 18521
Nombre IUPAC 1-metil-4-metilsulfonilbenceno
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(C)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl p-tolyl sulfone
Punto de fusión 86°C to 89°C
Punto de ebullición 140°C (3 mmHg)
Cantidad 25 g
Beilstein 607296
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.23
Porcentaje de pureza 99%