Learn More
Sulfuro de p-tolil metílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307905
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11307905 5 g 5 g
11317905 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11307905 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02933.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 623-13-2 | C8H10S | 138.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 623-13-2
Fórmula molecular C8H10S
Peso molecular (g/mol) 138.23
Número MDL MFCD00008560
Clave InChI VHILIAIEEYLJNA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl p-tolyl sulfide, 4-methylthioanisole, 4-methylthio toluene, p-methylthio toluene, benzene, 1-methyl-4-methylthio, p-tolyl methyl sulfide, p-methylphenyl methyl sulfide, methyl p-cresyl sulfide, p-cresyl methyl sulfide
PubChem CID 69334
Nombre IUPAC 1-methyl-4-(methylsulfanyl)benzene
SMILES CSC1=CC=C(C)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl p-tolyl sulfide
Densidad 1.029
Punto de ebullición 81°C to 82°C (18 mmHg)
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Olor Unpleasant
Índice de refracción 1.573
Cantidad 5 g
Número UN UN3334
Beilstein 1905733
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.23
Porcentaje de pureza 97%