Learn More
Metilo de p-toluenesulfonilacetato, 98+%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11347936
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11347936 5 g 5 g
11357936 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11347936 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13148.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50397-64-3
Fórmula molecular C10H12O4S
Peso molecular (g/mol) 228.262
Número MDL MFCD00025885
Clave InChI JMUZMDKWJWSBCU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methyl p-toluenesulfonylacetate, methyl p-tolylsulfonyl acetate, methyl 2-tosylacetate, methyl 4-methylphenyl sulfonyl acetate, acetic acid, 4-methylphenyl sulfonyl-, methyl ester, methyl 2-4-methylphenyl sulfonyl acetate, methyl 2-p-tolylsulfonyl acetate, methyl p-toluenesulphonylacetate, methyl 2-4-methylphenyl sulfonylacetate, methyl 2-4-methylbenzenesulfonyl acetate
PubChem CID 39660
Nombre IUPAC metilo 2-(4-metilfenil)sulfonilacetato
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methyl p-toluenesulfonylacetate
Densidad 1.24
Índice de refracción 1.535
Cantidad 5 g
Beilstein 2112364
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.27
Porcentaje de pureza ≥98%